Drukuj
chlorek sodu 98,5 Molecular_Biology
Dostawca: PanReac AppliChem
Synonim: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
A2942.1000 A2942.5000
A2942.1000EA 198 PLN
A2942.1000 A2942.5000
chlorek sodu 98,5 Molecular_Biology
chlorek sodu
Formuła: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Temp. Wrzenia: 1413
Temp. topnienia: 801
Gęstość: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003477
Numer CAS: 7647-14-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-598-3
Klasyfikacja Merck : 14,08599
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
DNases/RNases/Proteases not detectable
Assay (titr.) min. 99.5 %
pH (5 %; H2O; 20°C) 5.0 - 8.0
Heavy metals (as Pb) max. 0.0005 %
Bromide max. 0.005 %
Iodide max. 0.001 %
Phosphate max. 0.001 %
Sulfate max. 0.01 %
Ba max. 0.001 %
Ca max. 0.002 %
Fe max. 0.0001 %
K max. 0.01 %
MG max. 0.001 %