Drukuj
chlorek sodu ≥99.9% for biotechnology
Dostawca: VWR Chemicals
0241-1KGEA 824 PLN
0241-1KG 0241-5KG 0241-500G 0241-10KG 0241-12KG 0241-2.5KG 0241-50KG
chlorek sodu ≥99.9% for biotechnology
chlorek sodu
Common source of salts for media propagation of many organisms.
Formuła: NaCl
Temp. Wrzenia: 1413 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 801 °C
Gęstość: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003477
Numer CAS: 7647-14-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-598-3
Klasyfikacja Merck : 14,08599
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Calcium ≤0.005%
DNase none detected
Heavy Metals ≤0.0005%
Iodide ≤0.002%
Iron ≤0.0002%
Loss on Drying ≤0.5%
Magnesium ≤0.005%
Nitrogen Compounds ≤0.001%
pH (5%, Water) @25 °C 5 – 9
Phosphate ≤0.0005%
Potassium ≤0.005%
Protease none detected
Purity ≥99.9%
RNase none detected
Sulphate ≤0.0004%