chlorek sodu 99,99 Metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
Saline, NaCl, Sea salt, Halite
87605.18
87605.30
87605.A1
87605.18EA
599
PLN
87605.18
87605.30
87605.A1
chlorek sodu 99,99 Metals basis
chlorek sodu
Purity: 99.99%
CAS No.: 7647-14-5
Molecular Formula: NaCl
Formula Weight: 58.44
Physical Form: Crystalline
Density: 2.165
Refractive Index: 1.5442
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 6-9
Melting Point: 801°
Boiling Point: 1413°
Merck Reference: 14,8599
MDL No.: MFCD00003477
Formuła:
NaCl MW: 58.44 g/mol Temp. Wrzenia: 1413 °C Temp. topnienia: 801 Gęstość: 2.165 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003477 Numer CAS: 7647-14-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-598-3 Klasyfikacja Merck : 14,8599 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Total Metal Impurities | 0.01% max |