chlorek sodu 99,0 ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
Saline, NaCl, Sea salt, Halite
12314.36
12314.A3
12314.A9
12314.36EA
369
PLN
12314.36
12314.A3
12314.A9
chlorek sodu 99,0 ACS
chlorek sodu
Purity: 99.0% min
CAS No.: 7647-14-5
Molecular Formula: NaCl
Formula Weight: 58.44
Physical Form: Crystalline
Density: 2.165
Refractive Index: 1.5442
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 6-9
Melting Point: 801°
Boiling Point: 1413°
Solubility: Soluble in water, glycerol. Very slightly soluble in alcohol
Merck Reference: 14,8599
MDL No.: MFCD00003477
Formuła:
NaCl MW: 58.44 g/mol Temp. Wrzenia: 1413 °C Temp. topnienia: 801 Gęstość: 2.165 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003477 Numer CAS: 7647-14-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-598-3 Klasyfikacja Merck : 14,8599 |