Drukuj
chlorek sodu, Optical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
11019.18 11019.30
11019.18EA 1090 PLN
11019.18 11019.30
chlorek sodu, Optical Grade
Formuła: NaCl
Temp. Wrzenia: 1413 °C
Temp. topnienia: 801 °C
Gęstość: 2,165
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003477
Numer CAS: 7647-14-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-598-3
Klasyfikacja Merck : 14,8599