Drukuj
chlorek sodu 99.85% Molecular_Biology DNAse_RNAse_PROTEase_free
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
327300010 327300025
ACRO327300010EA 391 PLN
ACRO327300010 ACRO327300025
chlorek sodu 99.85% Molecular_Biology DNAse_RNAse_PROTEase_free
chlorek sodu
Formuła: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Temp. Wrzenia: 1461 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 801 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003477
Numer CAS: 7647-14-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-598-3
Klasyfikacja Merck : 14,08599
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline solid
Titration Argentometric ≥99.80 %
UV at 280 nm A: ≤0.01
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Iodide (I) ≤20 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤4 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm