Drukuj
Chlorek litu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
62476-100G-F 62476-500G-F
SIAL62476-100G-FEA 612 PLN
SIAL62476-100G-F SIAL62476-500G-F
Chlorek litu, Sigma-Aldrich®
Chlorek litu
Formuła: LiCl
Temp. Wrzenia: 1382 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 614 °C
Gęstość: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011078
Numer CAS: 7447-41-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-212-3
Klasyfikacja Merck : 13,05550