Drukuj
Chlorek litu, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05679.0100 1.05679.0250
1.05679.0100EA 573 PLN
1.05679.0100 1.05679.0250
Chlorek litu, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Chlorek litu
Formuła: LiCl
MW: 42.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 1382
Temp. topnienia: 614
Gęstość: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011078
Numer CAS: 7447-41-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-212-3
Klasyfikacja Merck : 13,05550
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 832 g/l (20 °C)
Melting Point 614 °C
Molar Mass 42.39 g/mol
Bulk Density 530 kg/m3
Boiling Point 1360 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (547 °C)
Density 2.07 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)