Drukuj
Chlorek litu 99, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Uwaga
0156.0100EA 646 PLN
0156.0100 0156.1000 0156.5000
Chlorek litu 99, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Chlorek litu
Formuła: LiCl
MW: 42.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 1382
Temp. topnienia: 614
Gęstość: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011078
Numer CAS: 7447-41-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-212-3
Klasyfikacja Merck : 13,05550
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Specifications
Assay min. 99 %
Barium (Ba) max. 0.003 %
Calcium (Ca) max. 0.01 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Potassium (K) max. 0.01 %
Sodium (Na) max. 0.20 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.002 %
Insoluble Matter max. 0.01 %
Loss on Drying max. 1.0 %
Sulfate (SO4) max. 0.01 %
Titrable Base (meq/g) max. 0.008