Drukuj
Chlorek litu 99 Biotechnology
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
0416-100GEA 488 PLN
0416-100G 0416-500G
Chlorek litu 99 Biotechnology
Chlorek litu
Formuła: LiCl
MW: 42.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 1382
Temp. topnienia: 614 °C
Gęstość: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011078
Numer CAS: 7447-41-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-212-3
Klasyfikacja Merck : 13,05550
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤10 ppm
Purity >99%