Chlorek litu, bezwodny 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10531.0E
A10531.22
A10531.36
A10531.0EEA
4810
PLN
A10531.0E
A10531.22
A10531.36
Chlorek litu, bezwodny 98+%
Chlorek litu
Purity: 98+%
CAS No.: 7447-41-8
Molecular Formula: LiCl
Formula Weight: 42.39
Odour: Odourless
Melting Point: 605°
Boiling Point: 1325-1360°
Merck Reference: 14,5528
MDL No.: MFCD00011078
Formuła:
LiCl Temp. Wrzenia: 1325…1360 °C Temp. topnienia: 605 °C Gęstość: 2,068 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011078 Numer CAS: 7447-41-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-212-3 Klasyfikacja Merck : 14,5528 |