Chlorek litu, ultra dry ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Ampuled under argon
42842.06
42842.14
42842.22
42842.06EA
418
PLN
42842.06
42842.14
42842.22
Chlorek litu, ultra dry ≥99.9% (metals basis)
Chlorek litu
Purity: 99.9%
CAS No.: 7447-41-8
Molecular Formula: LiCl
Formula Weight: 42.39
Physical Form: Crystalline, Ampouled under argon
Density: 2.068
Melting Point: 605°
Boiling Point: 1325-1360°
Merck Reference: 14,5528
MDL No.: MFCD00011078
Formuła:
LiCl MW: 42.39 g/mol Temp. Wrzenia: 1325…1360 °C Temp. topnienia: 605 °C Gęstość: 2.068 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011078 Numer CAS: 7447-41-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-212-3 Klasyfikacja Merck : 14,5528 |