Chlorek litu hydrat ≥99.95% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
22151.14
22151.22
22151.14EA
1270
PLN
22151.14
22151.22
Chlorek litu hydrat ≥99.95% (metals basis)
Chlorek litu hydrat
Purity: 99.95%
CAS No.: 16712-20-2
Molecular Formula: LiCl.H2O
Formula Weight: 60.41 (42.39anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.78
Melting Point:
Formuła:
ClLi·1H₂O Temp. Wrzenia: 1382 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: >98 °C (-H₂O) Gęstość: 1,78 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149764 Numer CAS: 16712-20-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-212-3 Klasyfikacja Merck : 14,5528 |