Drukuj
Chlorek litu, anhydrous 99% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
199880020 199881000 199885000 199880100
ACRO199880020EA 2790 PLN
ACRO199880020 ACRO199881000 ACRO199885000 ACRO199880100
Chlorek litu, anhydrous 99% for analysis
Chlorek litu
Formuła: LiCl
MW: 42.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 1382 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 605 °C
Gęstość: 2.06 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011078
Numer CAS: 7447-41-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-212-3
Klasyfikacja Merck : 13,05550
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals or granules
Titration Argentometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.6 % (400°C, 4 h)
Alkalinity ≤0.025 % (as Li2CO3)
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Barium (Ba) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.0015 %
Potassium (K) ≤0.0015 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.0015 %
Insolubles ≤0.005 % (in HCl)