Drukuj
chlorek potasu 1 mol/l (1 N) roztwór wodny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
60142-100ML-F 60142-500ML-F
SIAL60142-100ML-FEA 315 PLN
SIAL60142-100ML-F SIAL60142-500ML-F
chlorek potasu 1 mol/l (1 N) roztwór wodny, Sigma-Aldrich®
chlorek potasu
Formuła: KCl
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011360
Numer CAS: 7447-40-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-211-8