Drukuj
chlorek potasu ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
26759.291EA 316 PLN
26759.291 26759.360 26759.462
chlorek potasu ≥99%, GPR RECTAPUR®
chlorek potasu
Formuła: KCl
Temp. Wrzenia: 1420 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 773 °C
Gęstość: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011360
Numer CAS: 7447-40-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-211-8
Klasyfikacja Merck : 14,07621
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm