Drukuj
chlorek potasu, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP, JP do produkcji biofarmaceutycznej, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.37009.9012 1.37009.9029 1.37009.5000 1.37009.1000
1.37009.9012EA 0 PLN
1.37009.9012 1.37009.9029 1.37009.5000 1.37009.1000
chlorek potasu, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP, JP do produkcji biofarmaceutycznej, SAFC®
chlorek potasu
Formuła: KCl
Temp. Wrzenia: 1420 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 773 °C
Gęstość: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011360
Numer CAS: 7447-40-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-211-8
Klasyfikacja Merck : 14,07621