chlorek potasu, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04936.0500
1.04936.1000
1.04936.5000
1.04936.9050
1.04936.9010
1.04936.0250
1.04936.0500EA
169
PLN
1.04936.0500
1.04936.1000
1.04936.5000
1.04936.9050
1.04936.9010
1.04936.0250
chlorek potasu, EMSURE® for analysis, Supelco®
chlorek potasu
Formuła:
KCl Temp. Wrzenia: 1420 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 773 °C Gęstość: 1,98 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011360 Numer CAS: 7447-40-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-211-8 Klasyfikacja Merck : 14,07621 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 347 g/l (20 °C) |
Melting Point | 773 °C |
Molar Mass | 74.55 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Boiling Point | 1413 °C (1013 hPa) |
Density | 1.98 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C) |