Drukuj
chlorek potasu, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim: Potassiumchloride
MQ300
1.04933.0500 1.04933.9025
1.04933.0500EA 507 PLN
1.04933.0500 1.04933.9025
chlorek potasu, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
chlorek potasu
Formuła: KCl
MW: 74.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 1420
Temp. topnienia: 773
Gęstość: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011360
Numer CAS: 7447-40-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-211-8
Klasyfikacja Merck : 14,07621
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 347 g/l (20 °C)
Melting Point 773 °C
Molar Mass 74.55 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 1413 °C (1013 hPa)
Density 1.98 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)