Drukuj
chlorek potasu, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
0509.0500EA 221 PLN
0509.0500 0509.1000 0509.5000
chlorek potasu, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
chlorek potasu
Formuła: KCl
Temp. Wrzenia: 1420 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 773 °C
Gęstość: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011360
Numer CAS: 7447-40-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-211-8
Klasyfikacja Merck : 14,07621
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay min. 99 %
Acidity and Alkalinity passes test
Iron (Fe) max. 0.005 %
Sodium (Na) max. 0.1 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Sulfate (SO4) max. 0.01 %