Drukuj
chlorek potasu, BAKER, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
0209.1000EA 191 PLN
0209.1000 0209.5000
chlorek potasu, BAKER, J.T.Baker®
chlorek potasu
Formuła: KCl
Temp. Wrzenia: 1420 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 773 °C
Gęstość: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011360
Numer CAS: 7447-40-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-211-8
Klasyfikacja Merck : 14,07621
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs.
Assay (dried substance) 99.0 - 100.5 %
Acidity or Alkalinity passes test
Appearance of solution passes test
Bromides max. 0.1 %
Barium (Ba) passes test
Iron (Fe) max. 20 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 10 ppm
Identification passes test
Iodides passes test
Loss on Drying at 105°C max. 1.0 %
Magnesium and Alkaline-earth Metals (as Ca) max. 200 ppm
Sulfates (as SO4) max. 300 ppm
Additional Specification(s):
Calcium and Magnesium passes test
Sodium (Na) max. 0.1 %
Organic Volatile Impurities passes test