chlorek potasu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
Potassiumchloride
A11662.0B
A11662.0G
A11662.0I
A11662.0BEA
331
PLN
A11662.0B
A11662.0G
A11662.0I
chlorek potasu ≥99%
chlorek potasu
Purity: 99%
CAS No.: 7447-40-7
Molecular Formula: KCl
Formula Weight: 74.55
Refractive Index: 1.490
Odour: Odourless
Boiling Point: 1500° subl.
Merck Reference: 14,7621
MDL No.: MFCD00011360
Formuła:
KCl MW: 74.55 g/mol Temp. Wrzenia: 1500 °C (subl.) Temp. topnienia: 773 Gęstość: 1.984 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011360 Numer CAS: 7447-40-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-211-8 Klasyfikacja Merck : 14,7621 |