Drukuj
chlorek potasu, Optical Grade Optical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Potassiumchloride
22109.14 22109.22
22109.14EA 691 PLN
22109.14 22109.22
chlorek potasu, Optical Grade Optical Grade
chlorek potasu
CAS No.: 7447-40-7 Molecular Formula: KCl Formula Weight: 74.55 Physical Form: Broken Crystals Density: 1.984 Refractive Index: 1.490 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 773° Boiling Point: 1500° subl. Merck Reference: 14,7621 MDL No.: MFCD00011360
Formuła: KCl
MW: 74.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 1500 °C (subl.)
Temp. topnienia: 773
Gęstość: 1.984
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011360
Numer CAS: 7447-40-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-211-8
Klasyfikacja Merck : 14,7621