chlorek potasu ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
10839.18
10839.30
10839.18EA
1320
PLN
10839.18
10839.30
chlorek potasu ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
chlorek potasu
Purity: 99.997%
CAS No.: 7447-40-7
Molecular Formula: KCl
Formula Weight: 74.55
Physical Form: Powder
Density: 1.984
Refractive Index: 1.490
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 773°
Boiling Point: 1500° subl.
Merck Reference: 14,7621
MDL No.: MFCD00011360
Formuła:
KCl Temp. Wrzenia: 1500 °C (subl.) Temp. topnienia: 773 °C Gęstość: 1,984 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011360 Numer CAS: 7447-40-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-211-8 Klasyfikacja Merck : 14,7621 |