Drukuj
chlorek potasu 99+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
424090010 424090250 424090050
ACRO424090010EA 413 PLN
ACRO424090010 ACRO424090250 ACRO424090050
chlorek potasu 99+% ACS
chlorek potasu
Formuła: KCl
Temp. Wrzenia: 1420 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 770 °C
Gęstość: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011360
Numer CAS: 7447-40-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-211-8
Klasyfikacja Merck : 14,07621
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric 99.0 to 100.5 %
pH 5.4 to 8.6 (5% soln. at 25°C)
Bromide (Br) ≤0.01 %
Iodide (I) ≤20 ppm
Chlorate and Nitrate (as NO3) ≤0.003 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Barium (Ba) Passes test (Limit about 0.001%)
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤3 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %