Drukuj
chlorek cezu, Suprapur® do analizy sladowej, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02039.0050 1.02039.0250 1.02039.1000
1.02039.0050EA 1390 PLN
1.02039.0050 1.02039.0250 1.02039.1000
chlorek cezu, Suprapur® do analizy sladowej, Supelco®
chlorek cezu
Formuła: CsCl
Temp. Wrzenia: 1303 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 646 °C
Gęstość: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010955
Numer CAS: 7647-17-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-600-2
Klasyfikacja Merck : 13,02021
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1860 g/L (20 °C)
Melting Point 646 °C
Molar Mass 168.36 g/mol
Bulk Density 1800 kg/m³
Boiling Point 1382 °C
Density 3.97 g/cm³ (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/L, H₂O, 20 °C)