Drukuj
chlorek cezu reagent analityczny, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02038.0025 1.02038.0100
1.02038.0025EA 452 PLN
1.02038.0025 1.02038.0100
chlorek cezu reagent analityczny, Supelco®
chlorek cezu
Formuła: CsCl
Temp. Wrzenia: 1303 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 646 °C
Gęstość: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010955
Numer CAS: 7647-17-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-600-2
Klasyfikacja Merck : 13,02021
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1860 g/l (20 °C)
Melting Point 646 °C
Molar Mass 168.36 g/mol
Bulk Density 1800 kg/m3
Boiling Point 1382 °C
Density 3.97 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)