Drukuj
chlorek cezu ≥99.5%, Puriss. p.a., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
31807-100G 31807-6X100G
31807-100GEA 1700 PLN
31807-100G 31807-6X100G
chlorek cezu ≥99.5%, Puriss. p.a., Fluka™
chlorek cezu
Formuła: CsCl
Temp. Wrzenia: 1303 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 642 °C
Gęstość: 3,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010955
Numer CAS: 7647-17-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-600-2
Klasyfikacja Merck : 13,02021
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.5 %
Barium (Ba) Max. 0.002 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Copper (Cu) Max. 0.0002 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.002 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Sodium (Na) Max. 0.002 %
Lead (Pb) Max. 0.0001 %
Rubidium (Rb) Max. 0.005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Total N Max. 0.001 %