Drukuj
chlorek cezu, dry_ultra 99,998 Metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Cesium Chloride
ampuled under argon
35690.06 35690.14
35690.06EA 733 PLN
35690.06 35690.14
chlorek cezu, dry_ultra 99,998 Metals basis
chlorek cezu
Purity: 99.998% CAS No.: 7647-17-8 Molecular Formula: CsCl Formula Weight: 168.36 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 3.99 Refractive Index: 1.6418 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 646° Boiling Point: 1303° Merck Reference: 14,2011 MDL No.: MFCD00010955
Formuła: CsCl
MW: 168.36 g/mol
Temp. Wrzenia: 1303 °C
Temp. topnienia: 646
Gęstość: 3.99
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010955
Numer CAS: 7647-17-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-600-2
Klasyfikacja Merck : 14,2011