chlorek cezu ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 7647-17-8
Molecular Formula: CsCl
Formula Weight: 168.36
Physical Form: Crystalline
Density: 3.99
Refractive Index: 1.6418
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 646°
Boiling Point: 1303°
Solubility: Very soluble in water. Soluble in alcohol. Insoluble in acetone.
Merck Reference: 14,2011
MDL No.: MFCD00010955
Evacuation of radio tubes, manufacturing of cesium compounds, brewing, x-ray fluorescent screens, radiographic contrast medium
Formuła:
CsCl Temp. Wrzenia: 1303 °C Temp. topnienia: 646 °C Gęstość: 3,99 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010955 Numer CAS: 7647-17-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-600-2 Klasyfikacja Merck : 14,2011 |