Drukuj
wodorowęglan sodu 98, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Sodium bicarbonate
27780.291EA 108 PLN
27780.291 27780.360
wodorowęglan sodu 98, TECHNICAL
wodorowęglan sodu
Formuła: NaHCO₃
MW: 84.01 g/mol
Temp. topnienia: 270
Gęstość: 2.159 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003528
Numer CAS: 144-55-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-633-8
Klasyfikacja Merck : 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %