Drukuj
wodorowęglan sodu, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., JP, USP, BP BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonim: Sodium bicarbonate
1.37013.2500 1.37013.9012 1.37013.9029
1.37013.2500EA 0 PLN
1.37013.2500 1.37013.9012 1.37013.9029
wodorowęglan sodu, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., JP, USP, BP BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
wodorowęglan sodu
Formuła: NaHCO₃
MW: 84.01 g/mol
Temp. topnienia: 270
Gęstość: 2.159 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003528
Numer CAS: 144-55-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-633-8
Klasyfikacja Merck : 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM