Drukuj
wodorowęglan sodu, BAKER, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
1780.1000EA 133 PLN
1780.1000 1780.5000
wodorowęglan sodu, BAKER, J.T.Baker®
wodorowęglan sodu
Formuła: NaHCO₃
Temp. topnienia: 270 °C
Gęstość: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003528
Numer CAS: 144-55-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-633-8
Klasyfikacja Merck : 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs.
Assay 99.0 - 101.0 %
Ammonium (NH4) max. 20 ppm
Appearance of solution passes test
Carbonates passes test
Arsenic (As) max. 2 ppm
Calcium (Ca) max. 100 ppm
Chloride (Cl) max. 150 ppm
Iron (Fe) max. 20 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 10 ppm
Identification passes test
Sulfates (as SO4) max. 150 ppm