Drukuj
wodorowęglan sodu 99.7-100.3% ACS
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Sodium bicarbonate
0865-1KGEA 639 PLN
0865-1KG 0865-2.5KG
wodorowęglan sodu 99.7-100.3% ACS
wodorowęglan sodu
Formuła: NaHCO₃
MW: 84.01 g/mol
Temp. topnienia: 270
Gęstość: 2.159 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003528
Numer CAS: 144-55-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-633-8
Klasyfikacja Merck : 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Ammonium <0.0005%
Calcium ≤0.02%
Chloride ≤0.003%
Heavy metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.015%
Iron ≤0.001%
Magnesium ≤0.005%
Phosphate ≤0.001%
Potassium ≤0.005%
Purity 99.7 - 100.3%
Sulphur compounds ≤0.003%