wodorowęglan sodu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
A17005.0C
A17005.0E
A17005.36
A17005.0CEA
1350
PLN
A17005.0C
A17005.0E
A17005.36
wodorowęglan sodu ≥99%
wodorowęglan sodu
Purity: 99%
CAS No.: 144-55-8
Molecular Formula: NaHCO3
Formula Weight: 84.01
Refractive Index: 1.500
Odour: Odourless
pH: 8,1-8,4
Beilstein Reference: 4153970
Merck Reference: 14,8583
MDL No.: MFCD00003528
Formuła:
NaHCO₃ Temp. topnienia: 270 °C Gęstość: 2,159 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003528 Numer CAS: 144-55-8 Numer WE (dawny EINECS): 205-633-8 Klasyfikacja Merck : 14,8583 |