wodorowęglan sodu 99.7-100.3% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Purity: 99.7-100.3%
CAS No.: 144-55-8
Molecular Formula: NaHCO3
Formula Weight: 84.01
Physical Form: Granular
Density: 2.159
Refractive Index: 1.500
Odour: Odourless
pH: 8,1-8,4
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Beilstein Reference: 4153970
Merck Reference: 14,8583
MDL No.: MFCD00003528
As a source of CO2, in making sodium salts, baking powder, cleaning compounds
Formuła:
NaHCO₃ Temp. topnienia: 270 °C Gęstość: 2,159 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003528 Numer CAS: 144-55-8 Numer WE (dawny EINECS): 205-633-8 Klasyfikacja Merck : 14,8583 |