wodorowęglan sodu ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
10863.09
10863.18
10863.09EA
1370
PLN
10863.09
10863.18
wodorowęglan sodu ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
wodorowęglan sodu
Purity: 99.998%
CAS No.: 144-55-8
Molecular Formula: CHNaO3
Formula Weight: 84.01
Physical Form: Powder
Density: 2.159
Refractive Index: 1.500
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 8,1-8,4
Beilstein Reference: 4153970
Merck Reference: 14,8583
MDL No.: MFCD00003528
Formuła:
NaHCO₃ Temp. topnienia: 270 °C Gęstość: 2,159 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003528 Numer CAS: 144-55-8 Numer WE (dawny EINECS): 205-633-8 Klasyfikacja Merck : 14,8583 |