Drukuj
wodorowęglan sodu 99+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
123360010 123360050 123360250
ACRO123360010EA 170 PLN
ACRO123360010 ACRO123360050 ACRO123360250
wodorowęglan sodu 99+%, extra pure
wodorowęglan sodu
Formuła: NaHCO₃
Temp. topnienia: 270 °C
Gęstość: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003528
Numer CAS: 144-55-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-633-8
Klasyfikacja Merck : 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration with HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Ammonium (NH4) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.015 %
Total sulfur (S) ≤10 ppm