Drukuj
wodorowęglan potasu, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04854.0500 1.04854.9025
1.04854.0500EA 466 PLN
1.04854.0500 1.04854.9025
wodorowęglan potasu, EMSURE® for analysis, Supelco®
wodorowęglan potasu
Formuła: KHCO₃
Temp. topnienia: 292 °C
Gęstość: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011402
Numer CAS: 298-14-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-059-0
Klasyfikacja Merck : 13,07691
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 333 g/l (20 °C)
Molar Mass 100.12 g/mol
Bulk Density 900 - 1100 kg/m3
Density 2.17 g/cm3 (20 °C)
pH 8.0 - 8.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)