Drukuj
wodorowęglan potasu, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, FCC, E501, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.04852.9029 1.04852.9500
1.04852.9029EA 0 PLN
1.04852.9029 1.04852.9500
wodorowęglan potasu, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, FCC, E501, SAFC®
wodorowęglan potasu
Formuła: KHCO₃
Temp. topnienia: 292 °C
Gęstość: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011402
Numer CAS: 298-14-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-059-0
Klasyfikacja Merck : 13,07691