wodorowęglan potasu 99.7-100.5% (dried basis) ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.7-100.5%
CAS No.: 298-14-6
Molecular Formula: KHCO3
Formula Weight: 100.12
Physical Form: Granular
Density: 2.17
Solubility: Slightly soluble in water. Practically insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,7609
MDL No.: MFCD00011402
Formuła:
KHCO₃ Temp. topnienia: 292 °C Gęstość: 2,17 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011402 Numer CAS: 298-14-6 Numer WE (dawny EINECS): 206-059-0 Klasyfikacja Merck : 14,7609 |