Drukuj
wodorowęglan potasu 99.7+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
217590010 217590051
ACRO217590010EA 564 PLN
ACRO217590010 ACRO217590051
wodorowęglan potasu 99.7+% for analysis
wodorowęglan potasu
Formuła: KHCO₃
Temp. topnienia: 292 °C
Gęstość: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011402
Numer CAS: 298-14-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-059-0
Klasyfikacja Merck : 13,07691
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration with HCl 99.7 to 100.3 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤300 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.0005 %