Drukuj
Pręty mieszadła magnetycznego, centrowane, otoczone PTFE, BOLA
Dostawca: Bohlender
C367-50 C367-40 C367-30 C367-20
BOHLC367-50EA 38 PLN
BOHLC367-50 BOHLC367-40 BOHLC367-30 BOHLC367-20
Pręty mieszadła magnetycznego, centrowane, otoczone PTFE, BOLA
Mieszadła Mieszadełka magnetyczne
PTFE-encapsulated magnetic core (Alnico 5), conically tapered ends.
  • Chemical resistant
  • Extremely steady mixing due to central magnet
Temperature resistance: −200 to +250 °C.