Drukuj
Weglan sodu 99,9, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Weglan disodu
27771.290EA 444 PLN
27771.290 27771.233 27771.360 27771.260 27771.460
Weglan sodu 99,9, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Weglan sodu
Formuła: Na₂CO₃
MW: 105.99 g/mol
Temp. Wrzenia: 1600
Temp. topnienia: 854
Gęstość: 2.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003494
Numer CAS: 497-19-8
Numer WE (dawny EINECS): 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Klasyfikacja Merck : 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.9 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insoluble substances Max. 100 ppm
Loss on drying (300 °C) Max. 1 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Total S (as SO4) Max. 30 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SiO4 (as SiO2) Max. 20 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 50 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test