Drukuj
Weglan sodu ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
27766.292EA 506 PLN
27766.292 27766.361 27766.463
Weglan sodu ≥99%, GPR RECTAPUR®
Weglan sodu
Formuła: Na₂CO₃
Temp. Wrzenia: 1600 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 854 °C
Gęstość: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003494
Numer CAS: 497-19-8
Numer WE (dawny EINECS): 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Klasyfikacja Merck : 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm