Drukuj
Szyjka łożyska do tandemowych mieszadeł magnetycznych, BOLA
Dostawca: Bohlender
C364-16 C364-08
BOHLC364-16EA 102 PLN
BOHLC364-16 BOHLC364-08
Szyjka łożyska do tandemowych mieszadeł magnetycznych, BOLA
Mieszadła Stirring Tools
Bearing necks for receiving tandem magnetic stirring bar. The centre portion will fix to the vessel by means of glue such as silicone hardened in water.
  • Chemical resistance
  • Made of very hard PTFE/PEEK compound
Temperature resistance: −100 to +240 °C.