Drukuj
Pręty magnetyczne, PTFE, kwadratowe, BOLA
Dostawca: Bohlender
C361-03 C361-06
BOHLC361-03EA 260 PLN
BOHLC361-03 BOHLC361-06
Pręty magnetyczne, PTFE, kwadratowe, BOLA
Mieszadła Mieszadełka magnetyczne
Square shaped magnetic stirrer bars with magnetic core of Alnico 5 encapsulated with PTFE.
  • Chemical resistant
  • Suitable for large vessels that create strong turbulence at low speed
Temperature resistance: −200 to +250 °C.