Drukuj
Mieszadełka magnetyczne, PTFE, dwustronne, BOLA
Dostawca: Bohlender
C359-03 C359-06
BOHLC359-03EA 89.5 PLN
BOHLC359-03 BOHLC359-06
Mieszadełka magnetyczne, PTFE, dwustronne, BOLA
Mieszadła Mieszadełka magnetyczne
Double end shaped PTFE magnetic stirrer bars with magnetic core of Alnico 5 encapsulated in PTFE. Stable discs present at both sides provide an excellent stirring capability.
  • Chemical resistant
Temperature resistance: −200 to +250 °C.