Drukuj
Weglan sodu, bezwodny, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Uwaga
1.06398.1000 1.06398.5000 1.06398.9029
1.06398.1000EA 0 PLN
1.06398.1000 1.06398.5000 1.06398.9029
Weglan sodu, bezwodny, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
Weglan sodu
Formuła: Na₂CO₃
Temp. Wrzenia: 1600 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 854 °C
Gęstość: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003494
Numer CAS: 497-19-8
Numer WE (dawny EINECS): 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Klasyfikacja Merck : 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM