Drukuj
Weglan sodu, bezwodny, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06393.9050 1.06393.1000
1.06393.9050EA 11970 PLN
1.06393.9050 1.06393.1000
Weglan sodu, bezwodny, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Weglan sodu
Formuła: Na₂CO₃
Temp. Wrzenia: 1600 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 854 °C
Gęstość: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003494
Numer CAS: 497-19-8
Numer WE (dawny EINECS): 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Klasyfikacja Merck : 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 220 g/l (20 °C)
Melting Point 854 °C
Molar Mass 105.99 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3
Boiling Point 1600 °C (decomposition)
Density 2.53 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (50 g/l, H2O, 25 °C)